4-(Difluoromethoxy)-2-fluoroaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC501918-1G PC501918-250MG PC501918-5G
APOSPC501918-1GEA 518 EUR
APOSPC501918-1G APOSPC501918-250MG APOSPC501918-5G
4-(Difluoromethoxy)-2-fluoroaniline
4-(Difluoromethoxy)-2-fluoroaniline
Formule: C₇H₆F₃NO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD14698443
CAS nummer: 1003865-65-3