5-Bromo-2,3-difluorobenzyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC501930-1G PC501930-250MG PC501930-5G
APOSPC501930-1GEA 570 EUR
APOSPC501930-1G APOSPC501930-250MG APOSPC501930-5G
5-Bromo-2,3-difluorobenzyl bromide
5-Bromo-2,3-difluorobenzyl bromide
Formule: C₇H₄Br₂F₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04972475
CAS nummer: 887585-85-5
UN: 3261
ADR: 8,III