2-Bromo-3,6-difluorotoluene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC501951-1G PC501951-250MG PC501951-5G
APOSPC501951-1GEA 176 EUR
APOSPC501951-1G APOSPC501951-250MG APOSPC501951-5G
2-Bromo-3,6-difluorotoluene
2-Bromo-3,6-difluorotoluene
Formule: C₇H₅BrF₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12922624
CAS nummer: 1208074-75-2