3-Amino-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC501957-1G PC501957-250MG
APOSPC501957-1GEA 70.1 EUR
APOSPC501957-1G APOSPC501957-250MG
3-Amino-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
3-Amino-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formule: C₈H₆F₃NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18390052
CAS nummer: 656-06-4