2-Bromo-3,5-difluorobenzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC501964-10G PC501964-1G PC501964-5G
APOSPC501964-10GEA 240 EUR
APOSPC501964-10G APOSPC501964-1G APOSPC501964-5G
2-Bromo-3,5-difluorobenzaldehyde 97%
2-Bromo-3,5-difluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₃BrF₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24387232
CAS nummer: 1232407-50-9