5-(Difluoromethoxy)-2-fluoronitrobenzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC501967-1G PC501967-250MG PC501967-5G
APOSPC501967-1GEA 579 EUR
APOSPC501967-1G APOSPC501967-250MG APOSPC501967-5G
5-(Difluoromethoxy)-2-fluoronitrobenzene 95%
5-(Difluoromethoxy)-2-fluoronitrobenzene
Formule: C₇H₄F₃NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14698454
CAS nummer: 57213-30-6