2-Bromo-4-fluoro-6-iodoaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC501968-1G PC501968-250MG
APOSPC501968-1GEA 438 EUR
APOSPC501968-1G APOSPC501968-250MG
2-Bromo-4-fluoro-6-iodoaniline
2-Bromo-4-fluoro-6-iodoaniline
Formule: C₆H₄BrFIN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24160442
CAS nummer: 1447606-71-4