5-Bromo-2,3-difluorobenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC501969-1G PC501969-5G PC501969-250MG
APOSPC501969-1GEA 138 EUR
APOSPC501969-1G APOSPC501969-5G APOSPC501969-250MG
5-Bromo-2,3-difluorobenzoic acid
5-Bromo-2,3-difluorobenzoic acid
Formule: C₇H₃BrF₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04972472
CAS nummer: 887585-64-0