5-Bromo-2,3-difluorobenzonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC501971-1G PC501971-250MG PC501971-5G
APOSPC501971-1GEA 49.7 EUR
APOSPC501971-1G APOSPC501971-250MG APOSPC501971-5G
5-Bromo-2,3-difluorobenzonitrile 95%
5-Bromo-2,3-difluorobenzonitrile
Formule: C₇H₂BrF₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15528910
CAS nummer: 1105665-42-6