6-Bromo-2,3-difluorobenzyl bromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC501975-10G PC501975-1G PC501975-5G
APOSPC501975-10GEA 1250 EUR
APOSPC501975-10G APOSPC501975-1G APOSPC501975-5G
6-Bromo-2,3-difluorobenzyl bromide 97%
6-Bromo-2,3-difluorobenzyl bromide
Formule: C₇H₄Br₂F₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28060860
CAS nummer: 1807193-48-1