4-Amino-2-Bromo-5-fluorobenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC501990-100MG PC501990-1G PC501990-250MG
APOSPC501990-100MGEA 394 EUR
APOSPC501990-100MG APOSPC501990-1G APOSPC501990-250MG
4-Amino-2-Bromo-5-fluorobenzonitrile
4-Amino-2-Bromo-5-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₄BrFN₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD29049281
CAS nummer: 1850856-63-1