2-(Difluoromethoxy)-4-fluoronitrobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC501991-1G PC501991-250MG PC501991-5G PC501991-10G PC501991-25G
APOSPC501991-1GEA 169 EUR
APOSPC501991-1G APOSPC501991-250MG APOSPC501991-5G APOSPC501991-10G APOSPC501991-25G
2-(Difluoromethoxy)-4-fluoronitrobenzene
2-(Difluoromethoxy)-4-fluoronitrobenzene
Formule: C₇H₄F₃NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14698446
CAS nummer: 1214329-62-0