2-Amino-4-bromo-5-fluorobenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC501993-1G PC501993-250MG
APOSPC501993-1GEA 577 EUR
APOSPC501993-1G APOSPC501993-250MG
2-Amino-4-bromo-5-fluorobenzonitrile
2-Amino-4-bromo-5-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₄BrFN₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD29049266
CAS nummer: 1935427-48-7