2-Bromo-5-(difluoromethoxy)nitrobenzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC501994-1G PC501994-250MG PC501994-5G
APOSPC501994-1GEA 176 EUR
APOSPC501994-1G APOSPC501994-250MG APOSPC501994-5G
2-Bromo-5-(difluoromethoxy)nitrobenzene 95%
2-Bromo-5-(difluoromethoxy)nitrobenzene
Formule: C₇H₄BrF₂NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18390950
CAS nummer: 865886-84-6