2-Bromo-3,4-difluorobenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC501996-1G PC501996-250MG
APOSPC501996-1GEA 103 EUR
APOSPC501996-1G APOSPC501996-250MG
2-Bromo-3,4-difluorobenzaldehyde
2-Bromo-3,4-difluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₃BrF₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28669844
CAS nummer: 1578156-21-4