2-(Difluoromethoxy)-3-fluoroaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC501999-1G PC501999-250MG
APOSPC501999-1GEA 431 EUR
APOSPC501999-1G APOSPC501999-250MG
2-(Difluoromethoxy)-3-fluoroaniline
2-(Difluoromethoxy)-3-fluoroaniline
Formule: C₇H₆F₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14698441
CAS nummer: 153468-97-4