5-Bromo-2,4-difluorostyrene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC502004-1G PC502004-250MG PC502004-5G
APOSPC502004-1GEA 58.4 EUR
APOSPC502004-1G APOSPC502004-250MG APOSPC502004-5G
5-Bromo-2,4-difluorostyrene 95%
5-Bromo-2,4-difluorostyrene
Formule: C₈H₅BrF₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD29049257
CAS nummer: 1935371-62-2