4-Bromo-5-fluoro-2-methoxybenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC502009-1G PC502009-250MG
APOSPC502009-1GEA 249 EUR
APOSPC502009-1G APOSPC502009-250MG
4-Bromo-5-fluoro-2-methoxybenzoic acid
4-Bromo-5-fluoro-2-methoxybenzoic acid
Formule: C₈H₆BrFO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD25459672
CAS nummer: 1780187-45-2