2-Bromo-4,6-difluorobenzonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC502012-1G PC502012-250MG
APOSPC502012-1GEA 424 EUR
APOSPC502012-1G APOSPC502012-250MG
2-Bromo-4,6-difluorobenzonitrile 95%
2-Bromo-4,6-difluorobenzonitrile
Formule: C₇H₂BrF₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28401849
CAS nummer: 1337606-50-4