1-Bromo-1,1,2,2-tetrafluorohexane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC50202-1G PC50202-5G PC50202-250MG
APOSPC50202-1GEA 0 EUR
APOSPC50202-1G APOSPC50202-5G APOSPC50202-250MG
1-Bromo-1,1,2,2-tetrafluorohexane
1-Bromo-1,1,2,2-tetrafluorohexane
Formule: C₆H₉BrF₄
MW: 237.033 g/mol
Kookpunt: 122…124 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD25541897
CAS nummer: 151831-45-7