3’-Iodo-5’-(trifluoromethyl)acetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC502023-1G PC502023-250MG PC502023-5G
APOSPC502023-1GEA 730 EUR
APOSPC502023-1G APOSPC502023-250MG APOSPC502023-5G
3’-Iodo-5’-(trifluoromethyl)acetophenone
3’-Iodo-5’-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₆F₃IO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22544410
CAS nummer: 1393557-53-3