3-Iodo-5-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC502024-1G PC502024-250MG PC502024-5G
APOSPC502024-1GEA 249 EUR
APOSPC502024-1G APOSPC502024-250MG APOSPC502024-5G
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
Formule: C₉H₅BrF₃IO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28060517
CAS nummer: 1823897-02-4
UN: 1759
ADR: 8,III