3-Bromo-2-(difluoromethoxy)-5-fluoroaniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC502026-1G PC502026-250MG
APOSPC502026-1GEA 570 EUR
APOSPC502026-1G APOSPC502026-250MG
3-Bromo-2-(difluoromethoxy)-5-fluoroaniline 95%
3-Bromo-2-(difluoromethoxy)-5-fluoroaniline
Formule: C₇H₅BrF₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12166253
CAS nummer: 1096884-90-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable