6-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC502047-1G PC502047-5G
APOSPC502047-1GEA 69.1 EUR
APOSPC502047-1G APOSPC502047-5G
6-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
6-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formule: C₈H₅F₃N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09027453
CAS nummer: 326-55-6