3-bromo-4-chloro-5-fluorobenzoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzoic acid
PC502059-1G PC502059-250MG PC502059-5G
APOSPC502059-1GEA 151 EUR
APOSPC502059-1G APOSPC502059-250MG APOSPC502059-5G
3-bromo-4-chloro-5-fluorobenzoic acid 95%
3-bromo-4-chloro-5-fluorobenzoic acid
Formule: C₇H₃BrClFO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD21364899
CAS nummer: 1357942-87-0