2-Fluoro-5-iodonitrobenzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC50206-1G PC50206-5G
APOSPC50206-1GEA 22 EUR
APOSPC50206-1G APOSPC50206-5G
2-Fluoro-5-iodonitrobenzene 97%
2-Fluoro-5-iodonitrobenzene
Formule: C₆H₃FINO₂
Smeltpunt: 34…36 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09800783
CAS nummer: 364-75-0