3-Bromo-4,5-difluorobenzonitrile 99+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC502060-1G PC502060-5G
APOSPC502060-1GEA 57 EUR
APOSPC502060-1G APOSPC502060-5G
3-Bromo-4,5-difluorobenzonitrile 99+%
3-Bromo-4,5-difluorobenzonitrile
Formule: C₇H₂BrF₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20233294
CAS nummer: 1349715-72-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III