5-Bromo-2,3-difluorobenzyl alcohol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Bromo-2,3-difluorobenzene methanol
PC502062-1G PC502062-250MG PC502062-5G
APOSPC502062-1GEA 366 EUR
APOSPC502062-1G APOSPC502062-250MG APOSPC502062-5G
5-Bromo-2,3-difluorobenzyl alcohol 95%
5-Bromo-2,3-difluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₅BrF₂O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04972473
CAS nummer: 887585-71-9