3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC502063-1G PC502063-250MG PC502063-5G
APOSPC502063-1GEA 242 EUR
APOSPC502063-1G APOSPC502063-250MG APOSPC502063-5G
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₃BrF₃N
MW: 250.015 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16606444
CAS nummer: 1228898-24-5