3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC502064-1G PC502064-250MG PC502064-5G
APOSPC502064-1GEA 191 EUR
APOSPC502064-1G APOSPC502064-250MG APOSPC502064-5G
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₈H₅Br₂F₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28746753
CAS nummer: 1428940-11-7