3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC502065-1G PC502065-250MG PC502065-5G
APOSPC502065-1GEA 227 EUR
APOSPC502065-1G APOSPC502065-250MG APOSPC502065-5G
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₆BrF₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28746751
CAS nummer: 1805950-70-2