2,4-Difluoro-3-iodobenzotrifluoride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC502070-1G PC502070-250MG PC502070-5G
APOSPC502070-1GEA 483 EUR
APOSPC502070-1G APOSPC502070-250MG APOSPC502070-5G
2,4-Difluoro-3-iodobenzotrifluoride
2,4-Difluoro-3-iodobenzotrifluoride
Formule: C₇H₂F₅I
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD30481111
CAS nummer: 2089257-26-9