Methyl 2,6-difluoro-3-(trifluoromethyl)benzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC502071-1G PC502071-250MG PC502071-5G
APOSPC502071-1GEA 337 EUR
APOSPC502071-1G APOSPC502071-250MG APOSPC502071-5G
Methyl 2,6-difluoro-3-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 2,6-difluoro-3-(trifluoromethyl)benzoate
Formule: C₉H₅F₅O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD30481112
CAS nummer: 2089258-73-9
UN: 1993
ADR: 3,III