4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenylacetylene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC502072-1G PC502072-250MG
APOSPC502072-1GEA 121 EUR
APOSPC502072-1G APOSPC502072-250MG
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenylacetylene
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenylacetylene
Formule: C₉H₄BrF₃O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD22570386
CAS nummer: 1824630-55-8
UN: 1993
ADR: 3,III