6-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC50208-1G PC50208-250MG
APOSPC50208-1GEA 468 EUR
APOSPC50208-1G APOSPC50208-250MG
6-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
6-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formule: C₈H₃BrF₄N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28515425
CAS nummer: 1820619-42-8