3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC502103-1G PC502103-250MG
APOSPC502103-1GEA 366 EUR
APOSPC502103-1G APOSPC502103-250MG
3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₃F₃IN
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD18398161
CAS nummer: 1261482-46-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III