2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC502108-1G PC502108-250MG
APOSPC502108-1GEA 292 EUR
APOSPC502108-1G APOSPC502108-250MG
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formule: C₈H₃F₅O₃
MW: 242.1 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07787527
CAS nummer: 1119454-13-5