Methyl 2-bromo-3-fluorobenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Bromo-3-fluorobenzoic acid methyl ester
PC502130-1G PC502130-250MG PC502130-5G
APOSPC502130-1GEA 96.4 EUR
APOSPC502130-1G APOSPC502130-250MG APOSPC502130-5G
Methyl 2-bromo-3-fluorobenzoate
Methyl 2-bromo-3-fluorobenzoate
Formule: C₈H₆BrFO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10000921
CAS nummer: 647020-71-1