Methyl 3-iodo-5-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC502131-1G PC502131-250MG PC502131-5G
APOSPC502131-1GEA 58.4 EUR
APOSPC502131-1G APOSPC502131-250MG APOSPC502131-5G
Methyl 3-iodo-5-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Methyl 3-iodo-5-(trifluoromethyl)benzoate
Formule: C₉H₆F₃IO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11976042
CAS nummer: 161622-17-9