4-Bromo-2-chloro-3-fluoroaniline 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC502134-1G PC502134-250MG PC502134-5G
APOSPC502134-1GEA 176 EUR
APOSPC502134-1G APOSPC502134-250MG APOSPC502134-5G
4-Bromo-2-chloro-3-fluoroaniline 99%
4-Bromo-2-chloro-3-fluoroaniline
Formule: C₆H₄BrClFN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19381659
CAS nummer: 1349719-24-9