2-Bromo-2',6'-difluoropropiophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC502135-1G PC502135-250MG PC502135-5G
APOSPC502135-1GEA 58.4 EUR
APOSPC502135-1G APOSPC502135-250MG APOSPC502135-5G
2-Bromo-2',6'-difluoropropiophenone
2-Bromo-2',6'-difluoropropiophenone
Formule: C₉H₇BrF₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18391236
CAS nummer: 481066-21-1