5-Fluoro-2-nitrobenzyl alcohol 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC502138-1G PC502138-250MG PC502138-5G
APOSPC502138-1GEA 169 EUR
APOSPC502138-1G APOSPC502138-250MG APOSPC502138-5G
5-Fluoro-2-nitrobenzyl alcohol 95+%
5-Fluoro-2-nitrobenzyl alcohol
Formule: C₇H₆FNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06202666
CAS nummer: 287121-32-8