5-Fluoro-2-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC502140-1G
PC502140-5G
PC502140-10G
PC502140-25G
APOSPC502140-1GEA
93.5
EUR
APOSPC502140-1G
APOSPC502140-5G
APOSPC502140-10G
APOSPC502140-25G
5-Fluoro-2-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid 95%
5-Fluoro-2-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
Formule:
C₇H₈BFO₃ Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD11111910 CAS nummer: 1246633-53-3 |