3,5-Difluoro-2-nitrobenzyl bromide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC502141-1G PC502141-250MG
APOSPC502141-1GEA 658 EUR
APOSPC502141-1G APOSPC502141-250MG
3,5-Difluoro-2-nitrobenzyl bromide 95%
3,5-Difluoro-2-nitrobenzyl bromide
Formule: C₇H₄BrF₂NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17169030
CAS nummer: 1258546-68-7
UN: 3261
ADR: 8,III