2-Bromo-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC502142-1G PC502142-250MG PC502142-5G
APOSPC502142-1GEA 186 EUR
APOSPC502142-1G APOSPC502142-250MG APOSPC502142-5G
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₄BrF₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22381476
CAS nummer: 1236141-95-9