3,5-Difluoro-2-nitrobenzonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC502143-1G PC502143-250MG
APOSPC502143-1GEA 120 EUR
APOSPC502143-1G APOSPC502143-250MG
3,5-Difluoro-2-nitrobenzonitrile 95%
3,5-Difluoro-2-nitrobenzonitrile
Formule: C₇H₂F₂N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13185568
CAS nummer: 868596-13-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III