3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC502144-1G PC502144-250MG
APOSPC502144-1GEA 1410 EUR
APOSPC502144-1G APOSPC502144-250MG
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₆F₃IO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18398176
CAS nummer: 868167-58-2