3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC502146-1G PC502146-250MG PC502146-5G
APOSPC502146-1GEA 1410 EUR
APOSPC502146-1G APOSPC502146-250MG APOSPC502146-5G
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₈H₅BrF₃I
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18398193
CAS nummer: 1261795-42-9
UN: 3261
ADR: 8,III