Perfluorobutylsulphonamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluorobutane-1-sulphonamide
PC50215-1G PC50215-250MG PC50215-5G
APOSPC50215-1GEA 292 EUR
APOSPC50215-1G APOSPC50215-250MG APOSPC50215-5G
Perfluorobutylsulphonamide 97%
Perfluorobutylsulphonamide
Formule: C₄H₂F₉NO₂S
Smeltpunt: 64…69 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11112029
CAS nummer: 30334-69-1