3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC502150-1G PC502150-250MG
APOSPC502150-1GEA 736 EUR
APOSPC502150-1G APOSPC502150-250MG
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₄F₃IO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11977391
CAS nummer: 868166-28-3